Learn More
Brannan Hidrómetro Baume, 250 mm
Código de producto. 15172349
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
15172349 25 cm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15172349 Supplier Brannan Supplier No. 10/200/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00€
    15.91€ / paquete de 1
    Ahorro 1.09€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La gama de hidrómetros Baume está listada para líquidos más pesados que el agua.
  • rango de 0 a 30
  • 250 mm de largo y ajustado a 15,6 °C
  • Fabricados en Reino Unido
  • Se suministra en un tubo de plástico protector y resellable.
Specifications
Cantidad 1
Tipo Hidrómetro Baume
Longitud (métrico) 25 cm
Exactitud Baume ±1.0
Divisiones Baume 0.5
Material Vidrio de sosa
Intervalo de Baume 0 a 30