Learn More
Alcohol Batyl, TRC
Código de producto. 30179357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179357 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30179357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1187801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Batyl alcohol
CAS 544-62-7
Fórmula molecular C21 H44 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
Nombre IUPAC 3-octadecoxipropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 344.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.329