Learn More
TFA Dostmann Comprobador de batería BatteryCheck
Código de producto. 17961662
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baterías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17961662 Baterías cada uno
1 options
Código de producto. 17961662 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 98.1126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.41€
    9.84€ / paquete de 1
    Ahorro 2.57€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El comprobador de baterías BatteryCheck es adecuado para los tipos de baterías más comunes (tipo AAA, AA, C, D), pilas de botón (con 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) y baterías de bloque de 9 V. Dado que utiliza la energía de la batería que se va a probar para la medición a corto plazo, no necesita su propia fuente de alimentación.
Pequeño, compacto y robusto, se puede utilizar para comprobar rápidamente baterías y acumuladores: comprobador de baterías BatteryCheck. El comprobador de batería es adecuado para los tipos de batería más comunes (tipo AAA, AA, C, D), pilas de botón (con 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) y baterías de bloque de 9 V. Dado que BatteryCheck utiliza la energía de la batería que se va a probar para la medición a corto plazo, no necesita su propia fuente de alimentación y siempre está listo para su uso. Quizás la carga restante aún sea suficiente para utilizarla en un control remoto o una linterna.
De esta manera, podrá utilizar pilas y baterías recargables de forma sostenible y contribuir a proteger el medio ambiente ahorrando en valiosas materias primas. Deseche siempre las baterías completamente descargadas y las baterías recargables desechadas de forma responsable en los contenedores de recolección instalados en las tiendas o en un punto de recolección apropiado.
  • Comprobación rápida y sencilla del nivel de potencia
  • Adecuado para pilas y baterías recargables (tipo AAA, AA, C, D) y pilas de botón de 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V y baterías de bloque de 9 V.
  • Indicación de la energía restante de la batería en voltios y estado de carga con escala codificada por colores
  • Compacto y robusto
  • No requiere fuente de alimentación propia
Especificaciones
Descripción Comprobador de batería
Para utilizar con (equipo) Baterías