Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Código de producto. 16359426 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de puertas:
1
2
N.º de estantes:
3
4
5
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de puertas N.º de estantes unitSize
16359426 1 3 cada uno
16369426 1 4 cada uno
16379426 1 5 cada uno
16389426 1 6 cada uno
16379406 2 3 cada uno
16389406 2 4 cada uno
16399406 2 5 cada uno
16309416 2 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 16359426 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3806704738086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Solo para uso en interiores
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
  • Armario de seguridad tipo 90
  • Armario alto con puertas abatibles de cierre automático
  • Con bloqueo de cilindro e indicador de estado de bloqueo
  • El ajuste integrado ayuda a compensar suelos irregulares
  • Conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 450 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 599 × 2224 mm
Modelo de puerta 1 puerta de una hoja
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
Incluye Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo IO90.195.060.K1.WDC
N.º de puertas 1
N.º de estantes 3
Tipo de estante Rejilla
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Color Gris, Azul
Material Acero laminado
Tipo de producto Armarios de almacenamiento