Descripción
Para su uso con Transferpette™ Electronic SC y MC.
- Una carga de batería permite más de 4000 ciclos de pipeteo.
- Durante el proceso de carga, continúe el pipeteo con el práctico cable de carga de un metro.
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | NiMH |
| Tipo | Paquete de baterías |
| Para utilizar con (equipo) | Transferpette SC y MC electrónicos |
| Cantidad | 1 Paq. |