Learn More
Dräger™ Batería/Accesorios de carga: fuente de alimentación multinacional
Código de producto. 15666544
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cargador individual
Fuente de alimentación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15666544 Cargador individual cada uno
10312859 Fuente de alimentación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666544 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8316994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.50€
    196.43€ / paquete de 1
    Ahorro 41.07€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,24 × 15,24 × 15,24 cm (6 x 6 x 6 pulg.)
Tipo Cargador individual
Altura (imperial) 6 pulg
Altura (métrico) 15,24 cm
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15,24 cm
Tensión 100/240 V CA
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 15,24 cm