Learn More
Dräger™ Batería/Accesorios de carga: fuente de alimentación multinacional
Código de producto. 10312859
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cargador individual
Fuente de alimentación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10312859 Fuente de alimentación cada uno
15666544 Cargador individual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10312859 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8315805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00€
    374.05€ / paquete de 1
    Ahorro 71.95€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,24 × 15,24 × 15,24 cm (6 x 6 x 6 pulg.)
Tipo Fuente de alimentación
Altura (imperial) 6 pulg
Altura (métrico) 15,24 cm
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15,24 cm
Tensión 100/240 V CA
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 15,24 cm