Learn More
Asecos™ Armario de carga BATTERY CHARGE ION-CLASSIC-90
Código de producto. 16319416 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Versión de la UE
N.º de estantes:
3
4
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción N.º de estantes Tamaño de la unidad
16319416 Versión de la UE 3 cada uno
16329416 Versión de la UE 4 cada uno
16339416 Versión de la UE 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 16319416 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3727604738080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Solo para uso en interiores
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles integrado
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo sencillo con comodidad: puertas lisas con función de cierre automático permanente y cierre de puertas amortiguado con aceite; apertura de puertas con un mínimo de fuerza
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación técnica integrada para evitar la acumulación de calor, rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Protección total: 90 minutos de protección contra incendios de afuera hacia dentro (tipo 90/tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1) y resistencia al fuego para incendios de adentro hacia fuera durante más de 90 minutos
  • Almacenamiento y carga seguros: sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles instalado, que incluye detector de humo, sensor de temperatura, alarmas visuales y acústicas y unidad de extinción de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; listo para conectarse a la red eléctrica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
Descripción Versión de la UE
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 1050 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 2224 mm
Modelo de puerta Puertas de 2 hojas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio
Incluye Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), capacidad de 33 l
Capacidad portante 180 kg
Modelo IO90.195.120.K3.WDC
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Rejilla
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Color Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana
Material Acero laminado
Tipo de producto Armario de carga