Learn More
Lovibond™ Batería
Código de producto. 10039951
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de batería:
9 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de batería Tamaño de la unidad
10039951 9 V cada uno
1 options
Código de producto. 10039951 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 1950012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.80€
    3.70€ / paquete de 1
    Ahorro 0.10€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Información de órdenes
BatteryType
Especificaciones
Tipo de batería 9 V
Para utilizar con (equipo) fotómetro
Cantidad 1 unidad
Tensión 9 V