Learn More
Testo™ Baterías
Código de producto. 11881724
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para Testo: 175-T1, 175-T2, 177
Para Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11881724 Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 cada uno
10002772 Para Testo: 175-T1, 175-T2, 177 cada uno
10192492 Para Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11881724 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 2005150019
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice esta batería con una gran variedad de productos.Las baterías Testo™ son compatibles con los registradores de datos Testo.
  • 3.6V
  • 0.8Ah
  • ½AA
Especificaciones
Tipo de producto Batería
Para utilizar con (equipo) Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1