Learn More
Testo™ Baterías
Descripción
- 3,6V
- 0.8Ah
- ½AA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Batería |
| Para utilizar con (equipo) | Para Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 |
| Tensión | 3,6 V |
| Amperaje | 0,8 Ah |