missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Batoclimab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17778883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17778883 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17778883 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA542265

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Batoclimab (HBM9161) is a fully human antibody targeting the neonatal Fc receptor (FcRn). It targets patients with neuromyelitis optica spectrum diseases and other autoimmune diseases, and can accelerate the degradation of autoantibodies in their bodies. Batoclimab (HBM9161) is an antibody that targets the neonatal Fc receptor (FcRn). FcRn expression is up-regulated by pro-inflammatory cytokines (such as TNF-alpha) and prolongs the half-life of IgG and serum albumin by reducing lysosomal degradation in endothelial cells and bone marrow-derived cells. Blocking the FcRn-IgG interaction can accelerate the degradation of autoantibodies and reduce the onset of various pathogenic IgG-mediated autoimmune diseases, including myasthenia gravis, thyroid ophthalmopathy, neuromyelitis optica spectrum disease and immunity Thrombocytopenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Batoclimab
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen HL161
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human FCGRT.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 λ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.