Learn More
Batimastat, TRC
Código de producto. 17970825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970825 10 mg 10 miligramos
17953965 5 mg 5 miligramos
17902275 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11876010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130370-60-4
Fórmula molecular C23 H31 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 477.64
Sinónimo (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]-butanediamide, [2R-[1(S*),2R*,3S*]]-N4-hydroxy-N1-[2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]-butanediamide, (2S,3R)-5-Methyl-3-[[(αS)-α-(methylcarbamoyl)phenethyl]carbamoyl]-2-[(2-thienylthio)methyl]hexanohydroxamic Acid, BB 94;
Nombre IUPAC (2R)-N-[(1S)-1-benzil-2-(metilamino)-2-oxo-etilo]-2-[(1S)-2-(hidroxiamino)-2-oxo-1-(2-tienilsulfanimetil)etil]-4-metil-pentanamida
SMILES CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Batimastat
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.1756