Learn More
Tocris Bioscience™ Batimastat
Descripción
Potent, broad spectrum MMP inhibitor (IC50 values are 3, 4, 4, 6 and 20 nM for MMP -1, -2, -9, -7 and -3 respectively). Exhibits antiproliferative, anti-invasive and antimetastatic activity in human ovarian carcinoma xenografts in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Batimastat |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.64 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 477.638 |