Learn More
Batimastat, MedChemExpress
Código de producto. 16438437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438437 5 mg 5 miligramos
16435758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13564
MedChemExpress Batimastat is a potent broad spectrum MMP inhibitor with IC50 of 3, 4, 4, 6, and 20 nM for MMP-1, MMP-2, MMP-9, MMP-7 and MMP-3, respectively.
Batimastat is a potent broad spectrum MMP inhibitor with IC50 of 3, 4, 4, 6, and 20 nM for MMP-1, MMP-2, MMP-9, MMP-7 and MMP-3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Batimastat
Forma física Solid
CAS 130370-60-4
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31N3O4S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BB94
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(NC)=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSC2=CC=CS2)C(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 477.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.64
Porcentaje de pureza 98.0%