Learn More
Ácido batofenantrolinadisulfónico, hidrato de sal de disodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10428730 1 g Frasco de vidrio 1 g
10584454 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164050010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52746-49-3
Fórmula molecular C24H14N2Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 536.48
Número MDL MFCD00149310
Clave InChI PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
Nombre IUPAC disodio;4-[7-(4-sulfonatofenil)-1,10-fenantrolin-4-il]bencenosulfonato;hidrato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Beige rosáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo