Learn More
Hidrato de sal disódica del ácido batofenantrolindisulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344599 250 mg 250 miligramos
11400857 1 g 1 g
11410857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23244.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate is used as colorimetric reagent for detection of iron. It is widely used for aqueous iron determination without the usage of solvent for extraction. It is used as precursor in the preparation of anionic Europium(III) disulfonated bathophenanthroline tris (dibenzoylmethanate) complex and ruthenium II tris (bathophenanthroline disulfonate). It plays a vital role in the catyltic oxidation of 2-hexanol by making it a water soluble complex with palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica de ácido batofenantrolinadisulfónico se emplea como reactivo colorimétrico para la detección de hierro. Se utiliza ampliamente para la determinación de hierro en agua sin el uso de disolventes para la extracción. Se usa como precursor en la preparación del complejo aniónico tris (dibenzoilmetanato) batofenantrolina disulfonada europio(III), y tris (disulfonato de batofenantrolina) rutenio II. Desempeña una función vital en la oxidación catalítica del 2-hexanol al convertirlo en un complejo con paladio soluble en agua.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52746-49-3
Fórmula molecular C24H14N2Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 536.48
Número MDL MFCD00149310
Clave InChI PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC disodio; 4-[7-(4-sulfonatofenil)-1,10-fenantrolin-4-il]bencenosulfonato; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.48 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%