Learn More
Batofenantrolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452397 1 g 1 g
11462397 5 g 5 g
11472397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14258.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    85.65€ / 1 g
    Ahorro 18.39€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.406 g/mol
Bathophenanthroline is widely used for determination of iron in serum and urine by colorimtetry. It acts as buffer layer to improve the efficiency of organic photovoltaic cells. It is very useful as a scavenger reagent, for the removal of traces of iron and copper from reagent solutions, which is used in the trace metal determination. Iron bathophenanthroline complex is involved as a redox mediating agent for imaging surface immobilized deoxyribonucleic acid (DNA) by using Scanning Electrochemical Microscopy (SECM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La batofenantrolina se utiliza ampliamente para la determinación de hierro en suero y orina por colorimetría. Actúa como capa tampón para mejorar la eficacia de las células fotovoltaicas orgánicas. Es muy útil como reactivo eliminador, para la eliminación de trazas de hierro y cobre de soluciones de reactivo, que se utiliza en la determinación de trazas metálicas. El complejo de batofenantrolina de hierro participa como agente mediador redox para la adquisición de imágenes de superficie de ácido desoxirribonucleico (ADN) inmovilizado mediante el uso de la microscopía electroquímica de barrido (SECM).
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en soluciones acuosas ácidas. Insoluble en soluciones neutras o alcalinas.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1662-01-7
Fórmula molecular C24H16N2
Peso molecular (g/mol) 332.406
Número MDL MFCD00004976
Clave InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
Nombre IUPAC 4,7-difenil-1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathophenanthroline
Punto de fusión 218°C to 222°C
Cantidad 1 g
Beilstein 261048
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Slightly soluble in acidic aqueous solutions. Insoluble in neutral or alkaline solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.41
Porcentaje de pureza ≥98%