Learn More
MedChemExpress Bathophenanthroline
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 1 g |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Solubilidad | DMSO : 2.78 mg/mL (8.36 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 1662-01-7 |
| Peso molecular | 332.4 g/mol |
| Objetivo | HBV |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?