Learn More
Ácido batocuproinadisulfónico, hidrato de sal disodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10684832 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063993 5 g Frasco de vidrio 5 g
11956611 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    100.65€ / 1 g
    Ahorro 18.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Ácido batocuproinadisulfónico, hidrato de sal disódica, 97 %, 2NaO3S.xH2O, número CAS-98645-85-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1257642-74-2
Fórmula molecular C26H18N2Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 564.54
Número MDL MFCD00149974
Clave InChI RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
Nombre IUPAC disodio; 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina-3,8-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Punto de fusión 300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo disulfonate) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.54
Porcentaje de pureza 97%