Learn More
Batocuproína, TRC
Código de producto. 30347274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347274 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30347274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB118850500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Fórmula molecular C26 H20 N2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
Fórmula InChI InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina
Peso molecular (g/mol) 360.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1626