Learn More
Batocuproína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bathocuproine |
| CAS | 4733-39-5 |
| Fórmula molecular | C26 H20 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina |
| Peso molecular (g/mol) | 360.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1626 |