Learn More
Hidrato de sal disódica de sulfonato de batocuproína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455117 5 g 5 g
11354599 250 mg 250 miligramos
11445117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22550.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52698-84-7 | C26H18N2Na2O6S2 | 564.54 g/mol
Used as a stain for proteins in polyacrylamide gels; for determination of iron and copper; and uric acid by automated proceduresBathocuproin sulfonate disodium salt hydrate is a mixture of isomers suitable for the determination of iron and copper. It is also used as a stain for proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la determinación del hierro y el cobre, así como el ácido úrico mediante procedimientos automatizados. El hidrato de sal disódica de sulfonato de batocuproína es una mezcla de isómeros adecuados para la determinación del hierro y el cobre. También se utiliza como tinción para las proteínas en geles de poliacrilamida.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con el ácido sulfúrico, el metal sódico, el metal potásico y el carburo cálcico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52698-84-7
Fórmula molecular C26H18N2Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 564.54
Número MDL MFCD00149974
Clave InChI RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9033637
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.55 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%