Learn More
Batocuproína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469877 5 g 5 g
11459877 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22841.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
It is used as a reagent for the determination of copper. It acts as an exciton blocking barrier which prohibits excitons diffusion process towards the Al electrode otherwise being quenched. It is the most commonly used buffer layer between acceptor and cathode layer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la determinación del cobre. Actúa como una barrera de bloqueo de los excitones que impide el proceso de difusión de estos hacia el electrodo de Al, y de este modo también su apagado. Es la capa de tampón más utilizada entre la capa de aceptador y la de cátodo.
Solubilidad
Soluble en metanol (36 mg/100 ml), etanol, 2-propanol, benceno y acetona. Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4733-39-5
Fórmula molecular C26H20N2
Peso molecular (g/mol) 360.46
Número MDL MFCD00004972
Clave InChI STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bathocuproin
Punto de fusión 279°C to 285°C
Cantidad 5 g
Beilstein 306714
Información de solubilidad Soluble in methanol (36mg/100ml),ethanol,2-propanol,bezene,and acetone. Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.46
Porcentaje de pureza 98%