Learn More
JULABO™ Líquidos de baño térmico HL60
Código de producto. 15402705
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15402705 10 l 10 litros
1 options
Código de producto. 15402705 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 8940140
Ideal para todas sus aplicaciones de control de temperatura y garantiza un funcionamiento seguro y fiable. La viscosidad y la transferencia de calor de los líquidos térmicos se corresponden específicamente con cada unidad de control de temperatura JULABO.
  • Los líquidos de baño termal JULABO han sido cuidadosamente seleccionados y optimizados para un rendimiento máximo con los instrumentos JULABO
  • Viscosidad baja
  • Alta estabilidad
  • Olor mínimo
  • Buena conductividad térmica
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Incluye grifo de drenaje
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Para utilizar con (equipo) PRESTO™ A30, PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t, PRESTO™ W40, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t, PRESTO™ W85, PRESTO™ W85t, PRESTO™ W91, PRESTO™ W91tt, PRESTO™ W91x, PRESTO™ W92, PRESTO™ W92tt, PRESTO™ W92ttx, PRESTO™ W92x
Temperatura máxima (métrico) De -60 °C a +250 °C
Viscosidad 5,66 (cinemática a 20 °C en mm²/s)