Learn More
Nickel Electro™ Baño Armor
Código de producto. 12724866 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
12 litros
Código de producto. Material unitSize
12724866 Aluminio 12 litros
1 options
Código de producto. 12724866 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor BA12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado como un repuesto al agua en un baño. El baño Amor de Nickel Electro™ tiene gránulos de aluminio térmicamente eficientes que eliminan la evaporación y los problemas de secado.
  • No más rellenos de bañeras de agua, mantenimiento del nivel del agua
  • Frecuencia de limpieza reducida
  • Sin contaminación transmitida por el agua
  • Buena distribución del calor térmico
  • Reemplace el agua de su baño de agua con estos pellets térmicamente eficientes que son fáciles de mantener limpios.
  • Le permite eliminar casi toda la limpieza del baño de agua y protege su baño de la sequedad.
  • Ahorrando la necesidad de bastidores, flotadores y pesas para botellas
  • Su objetivo es abordar la contaminación del agua mediante el uso de un medio térmico metálico seco compuesto de pequeñas perlas en lugar de agua.
  • El resultado es un baño seco que es mucho menos propicio para la contaminación que un baño lleno de agua.
  • No esterilizar en autoclave
Especificaciones
Descripción Baño Armor
Tipo Armadura de baño
Material Aluminio
Cantidad 12 l
Forma Redondo