Learn More
Batefenterol, MedChemExpress
Código de producto. 16495458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495458 10 mg 10 miligramos
16461637 50 mg 50 miligramos
16438177 5 mg 5 miligramos
16426056 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16495458
Marca: Medchem Express HY12980
MedChemExpress Batefenterol (GSK961081;TD-5959) is a novel muscarinic receptor antagonist and β2-adrenoceptor agonist; displays high affinity for hM2, hM3 muscarinic and hβ2-adrenoceptor with Ki values of 1.4, 1.3 and 3.7 nM, respectively.
Batefenterol (GSK961081
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Batefenterol
CAS 743461-65-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H42ClN5O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK961081 TD-5959
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (135.09 mM)
SMILES O=C(OC1CCN(CCC(NC2=CC(OC)=C(CNC[C@H](O)C3=CC=C(O)C4=C3C=CC(N4)=O)C=C2Cl)=O)CC1)NC5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 740.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.24
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation