Learn More
Basmisanil, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Basmisanil |
| CAS | 1159600-41-5 |
| Fórmula molecular | C21H20FN3O5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)[6-[[3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]methoxy]-3-pyridinyl]methanone, (1,1-Dioxo-4-thiomorpholinyl)[6-[[3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methoxy]pyridin-3-yl]methanone, RG 1662 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20FN3O5S/c1-14-18(20(24-30-14)15-2-5-17(22)6-3-15)13-29-19-7-4-16(12-23-19)21(26)25-8-10-31(27,28)11-9-25/h2-7,12H,8-11,13H2,1H3 |
| SMILES | Cc1onc(c1COc2ccc(cn2)C(=O)N3CCS(=O)(=O)CC3)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)-[6-[[3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-il]metoxi]piridin-3-il]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 445.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.1108 |