Learn More
JULABO™ Cesta para 1001F
Descripción
- La cesta de acero inoxidable tiene capacidad para 20 frascos, de 0,33 a 0,5 l
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 frascos, de 0,33 l a 0,5 l cada uno |
| Para utilizar con (equipo) | 1001 F |
| Tipo | Cestillo |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | Paquete de 1 |