Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Plato de aluminio de fondo plano
Código de producto. 12737346 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
73 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12737346 73 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12737346 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 604
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nickel Electro™ Metalware Range™ Plato de aluminio de fondo plano sin grietas, con un acabado perfecto, ideal para pruebas de evaporación. de evaporación.
  • Aluminio
  • De una pieza
  • Para uso en pruebas de evaporación
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 73 ml
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 19 mm
Diámetro (métrico) 70 mm