Learn More
Tork Rollo de papel de limpieza básico W1
Código de producto. 30243828 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
2 rollos
Código de producto. Color unitSize
30243828 Blanco 2 rollos
1 options
Código de producto. 30243828 Proveedor Tork N.º de proveedor 129237
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un papel de 2 capas para tareas básicas de limpieza.
  • Cubre todas tus necesidades de limpieza: estas toallas de papel multiusos son lo suficientemente fuertes y absorbentes para una variedad de tareas.
  • Reduce el tiempo dedicado al mantenimiento: este rollo de toallas de papel de alta capacidad dura más entre recargas.
  • Manipule derrames de líquidos con facilidad: estas toallas de papel duraderas se mantienen resistentes incluso cuando están mojadas y son adecuadas para uso repetido.
  • Transportar rollos y desechar el embalaje es cómodo gracias a la Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 557.74 yd.
Longitud (métrico) 510 m
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23.5 cm
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad etiqueta ecológica de la UE, FSC cadena de custodia, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Crédito reciclado, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001
Color Blanco
Desechables Uso limitado
Cantidad de embalaje 2/Pk.
Tela 2-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) etiqueta ecológica de la UE, FSC cadena de custodia, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Crédito reciclado, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001