Descripción
- Cubre todas tus necesidades de limpieza: estas toallas de papel multiusos son lo suficientemente fuertes y absorbentes para una variedad de tareas.
- Reduce el tiempo dedicado al mantenimiento: este rollo de toallas de papel de alta capacidad dura más entre recargas.
- Manipule derrames de líquidos con facilidad: estas toallas de papel duraderas se mantienen resistentes incluso cuando están mojadas y son adecuadas para uso repetido.
- Transportar rollos y desechar el embalaje es cómodo gracias a la Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 371.83 yd. |
| Longitud (métrico) | 340 m |
| Anchura (imperial) | 9,25 in |
| Anchura (métrico) | 23.5 cm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | etiqueta ecológica de la UE, FSC cadena de custodia, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Crédito reciclado, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Uso limitado |
| Show More |