Learn More
Violeta básico 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Basic Violet 1 (technical) |
| CAS | 8004-87-3 |
| Fórmula molecular | C24H28N3 . Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Basic Violet 1 (Technical Grade) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H |
| SMILES | CNC1=CC=C(/C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C(C=C/3)\C=CC3=[N+](C)\C)C=C1.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de N-(4-((4-(dimetilamino)fenil)(4-(metilamino)fenil)metileno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-N-metilmetanaminio |
| Peso molecular (g/mol) | 393.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.2 |