Learn More
Rojo básico 51 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Basic Red 51 (Technical Grade) |
| CAS | 12270-25-6 |
| Fórmula molecular | C13H18ClN5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Basacryl Red X-BL, Basic Red 51, Maxilon Red M-RL, Maxilon Red SL, Maxilon Red SL 200, Vibracolor Ruby Red |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N5.ClH/c1-16(2)12-7-5-11(6-8-12)14-15-13-17(3)9-10-18(13)4;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CN1C=C[N+](=C1N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-((4-(dimetilamino)fenil)diazenil)-1,3-dimetil-1H-imidazol-3-io |
| Peso molecular (g/mol) | 279.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.13 |