Learn More
Básico Red 46, Grado Técnico, TRC
Código de producto. 17984005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984005 25 mg 25 miligramos
17941325 50 mg 50 miligramos
17912195 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11873325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12221-69-1
Fórmula molecular C18 H21 N6 . Br
Peso molecular (g/mol) 401.3
Sinónimo 1,4-Dimethyl-5-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium Bromide, Anilan Red GRL, Astrazon Red FBL, Astrazon Red FBLN, Asucryl Red GRL, Basic Red 113, Basic Red 46, C.I. 110825, C.I. Basic Red 113, C.I. Basic Red 46, Cationic Red GRL, Cationic Red SD-GRL, Cationic Red X-GRL, Diacryl Red RL-N, Disperse Cationic Red SD-GRL, Dystar Red FBL, Estrol Red N-GSL, Kayacryl Red GRL, Kayacryl Red GRL-ED, Kayacryl Red GRL-N, Maxilon Red GRL, Maxilon Red GRL Pearls, R X-GRL, Red X-GRL, Sandocryl Red B-RLE, Sevron Fast Red GRL 200%, Synacril Red G
Nombre IUPAC N-benzil-4-[(E)-(2,4-dimetil-1,2,4-triazol-4-ium-3-il)azo]-N-metil-anilina; bromuro
SMILES [Br-].CN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)N=Nc3[n+](C)cnn3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Red 46
Nombres de analitos o componentes Basic Red 46
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N6.BrH/c1-22(13-15-7-5-4-6-8-15)17-11-9-16(10-12-17)20-21-18-23(2)14-19-24(18)3;/h4-12,14H,13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1011