Learn More
Rojo básico 12 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Basic Red 12 (Technical Grade) |
| CAS | 6320-14-5 |
| Fórmula molecular | C25H29N2 . Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Astraphloxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29N2.ClH/c1-24(2)18-12-7-9-14-20(18)26(5)22(24)16-11-17-23-25(3,4)19-13-8-10-15-21(19)27(23)6;/h7-17H,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CN1C(=CC=CC2=[N+](C)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 1,3,3-trimetil-2-[3-(1,3,3-trimetilindol-1-io-2-il)prop-2-enilideno]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 393 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2019 |