Learn More
Gilac™ Portabolsas básico para postes
Código de producto. 17948481
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17948481 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17948481 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G619071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.16€
    119.35€ / paquete de 1
    Ahorro 61.81€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Portabolsas básico para bastones sin ruedas, pedal ni tapa. La bolsa es muy fácil de quitar y volver a colocar. Porta bolsas para postes entregado para ensamblar.
  • Portabolsas para bastón sin ruedas, pedal ni tapa.
  • Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
  • Portabolsas para postes entregado para ser ensamblado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
Para utilizar con (equipo) Tapa portabolsas + bolsa de basura estándar de 120 L
Incluye Soporte para bolsas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño 120 L
Anchura (imperial) 19,7 in
Tipo de producto Soporte para bolsas
Anchura (métrico) 500 mm