Learn More
Tork Papel básico W6, rollo de toalla de papel para limpieza
Código de producto. 30243782 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243782 Blanco 6 rollos
30243703 Azul 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243782 Proveedor Tork N.º de proveedor 130007
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tork El limpiador de papel está diseñado para una dispensación óptima desde el Tork Sistema dispensador de estación de lavado. La certificación internacional HACCP garantiza que este producto es seguro para su uso en áreas de procesamiento y preparación de alimentos.
  • Limpie de manera eficiente, incluso en entornos húmedos y con alta humedad, con este papel de limpieza especialmente diseñado.
  • Asegúrate de tener papel de limpieza de alta calidad, gracias a estos rollos certificados para contacto con alimentos.
  • Hacer que su entorno cumpla con la normativa HACCP es más fácil con estos rollos con certificación HACCP International.
  • Mejore la seguridad de la producción de alimentos, gracias a la alta visibilidad y trazabilidad de este rollo de papel.
  • 6 rollos de 250 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 273.4 yd.
Longitud (métrico) 250 m
Anchura (imperial) 7,68 in
Anchura (métrico) 19.5 cm
Color Blanco
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 1-ply