Descripción
- Limpie de manera eficiente, incluso en entornos húmedos y con alta humedad, con este papel de limpieza especialmente diseñado.
- Asegúrate de tener papel de limpieza de alta calidad, gracias a estos rollos certificados para contacto con alimentos.
- Hacer que su entorno cumpla con la normativa HACCP es más fácil con estos rollos con certificación HACCP International.
- Mejore la seguridad de la producción de alimentos, gracias a la alta visibilidad y trazabilidad de este rollo de papel.
- 6 rollos de 250 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 273.4 yd. |
| Longitud (métrico) | 250 m |
| Anchura (imperial) | 7,68 in |
| Anchura (métrico) | 19.5 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Tela | 1-ply |