Learn More
Thermo Scientific™ Fucsina básica, reactivo de electroforesis
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 632-99-5 |
| Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
| Formato | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337,86 |
| Punto de fusión | De 268° a 270 °C (dec.) |
| Fórmula molecular | C20H20ClN3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | C.I. 42510, fucsina básica |