Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina básica, 88 %, pura
Código de producto. 10455661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10455661 100 g Frasco de vidrio 100 g
10137610 500 g Frasco de vidrio 500 g
10369053 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10455661 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419141000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-99-5
Fórmula molecular C20H20ClN3
Peso molecular (g/mol) 337.85
Número MDL MFCD00012569
Clave InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Absorbancia 1800 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Basic Fuchsin
Punto de fusión 250.0°C
Nombre de nota 88%
Índice de absorción 1.1 to 1.4
% mín. CAS 83.0
% máx. CAS 100.0
Contenido de tinte 83% min. (on dry substance)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 88%
Beilstein 13, 765
Índice Merck 15, 5715
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 200°C
Forma física Polvo fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84
Porcentaje de pureza 88%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Basic Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta