Learn More
Mecmesin™ Dinamómetro básico
Código de producto. 11997979
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Dinamómetro básico
Código de producto.
11997979 Dinamómetro básico
1 options
Código de producto. 11997979 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 853414
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Cuatro baterías de níquel-hidruro; cinco orificios de montaje (paso de 57 mm)
Diseñado para un manejo sencillo
  • Proporciona medición de tensión y compresión.
  • Certificado de calibración conforme a las normas nacionales
  • Fabricado en una carcasa de aluminio rígida pero ligera
  • Forma ergonómica y atractiva
  • Utilizado como instrumento de mano
  • Permite pruebas en condiciones más controladas
  • Exactitud: ±0,25 % (intervalo completo)
Especificaciones
Tipo de producto Grosor
Descripción Dinamómetro básico
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Fuerza de medición