Learn More
Brady™ Kit básico de convicción
Código de producto. 11796795 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11796795 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11796795 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 806190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    498.14€ / paquete de 1
    Ahorro 41.86€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El kit básico de convicción le brinda todo lo que necesita para configurar la mayoría de nuestros sistemas de bloqueo de riesgos mecánicos.
Contenido del kit:
  • Sistema de bloqueo de válvulas universal pequeño (UVLO)
  • Brazo de bloqueo pequeño para usar con UVLO
  • Cable para uso con UVLO
  • Sistema de bloqueo de cable versátil (APCLO) con cable revestido
  • 2 rojos Brady candados de seguridad
  • 1 × etiqueta en blanco
  • 1 × bolígrafo.
Todo se suministra en una bolsa grande de nailon para guardar objetos.
Especificaciones
Tipo de producto Kit básico de convicción
Alternate Part Number Kit de inicio de bloqueo (FF)
Descripción Kit de introducción al bloqueo
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Cantidad 1 unidad