Learn More
Gilac™ Contenedor básico con tapa integrada
Description
- Contenedor con tapa integrada cocodrilo con doble bisagra.
- Tapa con función de bloqueo integrada: Las tapas no se pierden y la solapa cuelga verticalmente a lo largo de los lados del recipiente cuando está abierto.
- Se apila cuando la tapa está cerrada y se encaja cuando la tapa está abierta para optimizar el almacenamiento y el transporte de envases vacíos.
- Diseño especial de bisagra en la tapa para un sistema de bloqueo resistente.
- El contenedor es compatible con sistemas automatizados gracias a los bordes de la tapa especialmente diseñados para garantizar una transición sin problemas a las cintas transportadoras.
- Sellado opcional a prueba de manipulaciones para proteger el contenido.
- Capacidad de peso de llenado de hasta 25 kg.
- Los contenedores anidados ocupan hasta un 70 % menos de volumen.
Specifications
Specifications
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 17,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 65 L |
| Tipo de tapón | Tapa integrada |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 365 mm |