Learn More
Tork Tork Papel Básico 2 Capas
Código de producto. 30243770 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243770 Blanco 6 rollos
1 options
Código de producto. 30243770 Proveedor Tork N.º de proveedor 121206
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tork Papel de Secado Básico de Alimentación Central Blanco M2
  • Las toallas de papel se pueden sacar con una mano, ya que el dispensador resulta muy fácil de usar
  • El diseño resistente y absorbente de estas toallas de papel multiuso permite usarlas para una gran variedad de tareas y situaciones
  • Menos costes: nuestro rollo de papel industrial ofrece una gran relación calidad-precio y puede usarse para las manos o superficies
  • Reduce la frecuencia de los recambios con el Tork Dispensador de Alimentación Central de alta capacidad, compatible con este papel de secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 174.98 yd.
Longitud (métrico) 160 m
Anchura (imperial) 7,87 in
Anchura (métrico) 20 cm
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad HACCP, FSC Cadena de Custodia, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, Etiqueta Ecológica de la UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédito reciclado
Color Blanco
Desechables Uso limitado
Diámetro (métrico) 18.7 cm
Tela 2-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) HACCP, FSC Cadena de Custodia, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, Etiqueta Ecológica de la UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédito reciclado