Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH de sobremesa básico
Código de producto. 10329029
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
182 × 240 × 74 mm (L × An × Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10329029 182 × 240 × 74 mm (L × An × Al) cada uno
1 options
Código de producto. 10329029 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI221002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medidor de pH de sobremesa básico y asequible que ofrece calibración automática a 1 o 2 puntos con una selección de 5 tampones programados previamente.
  • Medidor de pH de alta especificación que ofrece una excelente relación calidad-precio
  • Diseñado con una pantalla LCD extraancha que puede mostrar lecturas de pH/mV y temperatura
  • Las lecturas se compensan automáticamente por la temperatura para garantizar la precisión
  • Uno o dos puntos de calibración
  • Hasta cinco valores de calibración memorizados
  • Se suministra con electrodo de pH de vidrio rellenable, sonda de temperatura, soporte de electrodos, sobres de calibración, solución de recarga de electrodos y cable de alimentación de red
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ± 0,4 °C
Exactitud (pH) ± 0,01
Calibración Automático
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points Automático, de 1 o 2 puntos con 5 valores de tampón memorizados
Intervalo de temperatura (métrico) De -20,0 °C a +120,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Calibración de la sonda de temperatura Sonda de temperatura de acero inoxidable HI 7662 con cable de 1 m (incluido)
Tipo de pantalla LCD
Entradas BNC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 182 × 240 × 74 mm (L × An × Al)
Material Cuerpo de vidrio
Modelo HI2210-02
Fuente de alimentación 230 V
Tipo de sonda HI 7662 con cable de 1 m (incluido)
Intervalo de detección pH de - 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático o manual, de – 9,9 a 120 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) -20,0°C a +120,0°C
Tipo Medidor de pH de sobremesa básico
Longitud (métrico) 182 mm
Altura (métrico) 74 mm
Fondo (métrico) 240 mm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50 Hz