Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Código de producto. 15860378 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Ventilador integral
Ventilador integral a prueba de explosiones
Tensión:
220 V
230 V
Opciones de configuración:
Montado por completo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tensión Opciones de configuración unitSize
15860378 Ventilador integral 220 V Montado por completo cada uno
15912481 Ventilador integral a prueba de explosiones 230 V Montado por completo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15860378 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 2246301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Ventilador remoto (algunos modelos), conductos, cabinas de base, soportes de base de altura ajustable, superficies de trabajo planas de epoxi sólidas.
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.
  • Diseño de flujo de aire de derivación
  • El indicador recubierto de epoxi duradero exterior e interior de acero calibre 16 resiste la exposición a productos químicos
  • Iluminación LED
  • Guillotina de vidrio de seguridad templado vertical
  • Deflector ajustable de dos piezas
  • Lámina de aire curva
  • Panel de accesorios del lado derecho preparado de fábrica para aceptar hasta tres accesorios de servicio, un dúplex eléctrico y un monitor de flujo de aire (los kits se venden por separado)
  • Pared interior derecha preparada en fábrica para un colector y torreta (el kit de colector y torreta se vende por separado)
  • Acero recubierto de epoxi de 26,18 cm (10,31 pulg.). Conexión de escape de D.E.
Información de órdenes
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora de sobremesa
Recubrimiento Powder
Tipo de iluminación LED a prueba de vapores
Material Epoxy-coated Steel
Línea de productos Labconco Basic
Amperaje 7 A
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Color Blanco glaciar
Opciones de configuración Montado por completo
Fondo (imperial) 25 in
Fondo (métrico) 63,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 25 x 53 in.
Caudal 1120 cfm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, aulas y aplicaciones de servicio ligero donde se requiere ventilación segura.
Altura (imperial) 53 in
Altura (métrico) 134,6 cm
Hertz 50 Hz
Incluye Ventilador integral
Modelo Basic 70
Accesorios necesarios Ventilador remoto (algunos modelos), conductos, cabinas de base, soportes de base de altura ajustable, superficies de trabajo planas de epoxi sólidas.
Tensión 220 V
Peso (imperial) 450 lb
Peso (métrico) 204 kg
Anchura (imperial) 70 in
Anchura (métrico) 177,8 cm