Learn More
IKA™ Balancín 2D básico
Código de producto. 13460577 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 rpm a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
13460577 De 5 rpm a 80 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13460577 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1091.00€ / paquete de 1
    Ahorro 249.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Agitador basculante con velocidad ajustable para tareas de mezcla uniformes y uniformes en matraces, matraces de cultivo, placas Petri y tubos.
  • Incluso con fluctuaciones de carga y tensión, la velocidad de agitación permanece constante
  • Un ángulo de inclinación fijo garantiza resultados reproducibles de la prueba
  • Diferentes archivos adjuntos permiten su uso en una variedad de aplicaciones
  • Se puede usar con temperaturas de 4 °C a 50 °C en incubadoras
  • Incluye alfombrilla de goma antideslizante
  • Teclado táctil fácil de usar
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Diámetro de agitación de 8° (ángulo)
  • Intervalo de velocidad de 5 a 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo 8°
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Vataje 24 W
Amperaje 1000 mA
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 330 mm
Altura (métrico) 150 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Anchura (métrico) 280 mm
Modelo BALANCÍN 2D básico
Rango de humedad 80 %
Incluye Alfombrilla de goma antideslizante