Descripción
Fondo o base para fijar gradillas para diversos recipientes, tales como tubos de ensayo, microrrecipientes de reacción, etc., a la plataforma del agitador de plataforma seleccionado. Montaje sin herramientas.
Material: acero inoxidable electropulido
Características: apto para autoclave y lavavajillas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Base de soporte de tubo |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Serie Hei-SHAKE 1000 o 2000 |