Learn More
BRAND™ Base para frascos de plástico
Código de producto. 10573841 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Diámetro exterior: 94 - 96 mm
Código de producto.
10573841 Diámetro exterior: 94 - 96 mm
1 options
Código de producto. 10573841 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23728
Base para bureta automática Schilling para frasco de plástico de 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 96 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (equipo) Bureta automática Schilling, frascos de plástico
Tipo Base